Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Codice prodotto. 11517113 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
20.3 mm
22.5 mm
28.5 mm
31 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11517113 43 mm 49 mm 42 mm pezzi 2
11547093 10 mm 12.5 mm 20 mm pezzi 20
11587093 17 mm 20.3 mm 26 mm pezzi 20
11557093 11 mm 14 mm 24 mm pezzi 20
11597093 19 mm 22.5 mm 28 mm pezzi 10
11527103 25 mm 28.5 mm 28 mm pezzi 10
11537103 27 mm 31 mm 32 mm pezzi 10
11567103 33 mm 38.5 mm 38.5 mm pezzi 5
11597103 39 mm 44.5 mm 38.5 mm pezzi 5
11537113 49 mm 55 mm 42 mm pezzi 2
11587083 4 mm 5,8 mm 14 mm pezzi 50
11547113 53 mm 59.5 mm 45.5 mm Pezzo
11557113 57 mm 64 mm 49 mm Pezzo
11567113 62 mm 69 mm 49 mm Pezzo
11577113 67 mm 74 mm 49 mm Pezzo
11507093 6 mm 8 mm 16 mm pezzi 20
11587113 71 mm 78 mm 49 mm Pezzo
11597113 75 mm 85 mm 54 mm Pezzo
11517093 7 mm 9 mm 16 mm pezzi 20
11537093 9 mm 11,5 mm 20 mm pezzi 20
11507123 79 mm 89 mm 54 mm Pezzo
11517123 86 mm 96 mm 54 mm Pezzo
11527123 92 mm 102 mm 54 mm Pezzo
11537123 99 mm 109 mm 54 mm Pezzo
11577083 3 mm 4.5 mm 12 mm pezzi 50
10587064 3 mm 4.5 mm 12 mm pezzi 50
11567093 13 mm 16 mm 24 mm pezzi 20
10265114 13 mm 16 mm 24 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Codice prodotto. 11517113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.65€
    10.59€ / pezzi 2
    Risparmia 3.06€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for laboratory purposes.
  • Made up of neoprene rubber
  • Hardness is 46/55 IRHD
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratorio
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Quantità Confezione da 2
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 43 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 49 mm
Materiale Neoprene solido
Product Type Tappo