Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Codice prodotto. 11547093 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
4.5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
20.3 mm
22.5 mm
28.5 mm
31 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
28 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11547093 | 10 mm | 12.5 mm | 20 mm | pezzi 20 |
| 11587093 | 17 mm | 20.3 mm | 26 mm | pezzi 20 |
| 11557093 | 11 mm | 14 mm | 24 mm | pezzi 20 |
| 11597093 | 19 mm | 22.5 mm | 28 mm | pezzi 10 |
| 11527103 | 25 mm | 28.5 mm | 28 mm | pezzi 10 |
| 11537103 | 27 mm | 31 mm | 32 mm | pezzi 10 |
| 11567103 | 33 mm | 38.5 mm | 38.5 mm | pezzi 5 |
| 11597103 | 39 mm | 44.5 mm | 38.5 mm | pezzi 5 |
| 11517113 | 43 mm | 49 mm | 42 mm | pezzi 2 |
| 11537113 | 49 mm | 55 mm | 42 mm | pezzi 2 |
| 11587083 | 4 mm | 5,8 mm | 14 mm | pezzi 50 |
| 11547113 | 53 mm | 59.5 mm | 45.5 mm | Pezzo |
| 11557113 | 57 mm | 64 mm | 49 mm | Pezzo |
| 11567113 | 62 mm | 69 mm | 49 mm | Pezzo |
| 11577113 | 67 mm | 74 mm | 49 mm | Pezzo |
| 11507093 | 6 mm | 8 mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 11587113 | 71 mm | 78 mm | 49 mm | Pezzo |
| 11597113 | 75 mm | 85 mm | 54 mm | Pezzo |
| 11517093 | 7 mm | 9 mm | 16 mm | pezzi 20 |
| 11537093 | 9 mm | 11,5 mm | 20 mm | pezzi 20 |
| 11507123 | 79 mm | 89 mm | 54 mm | Pezzo |
| 11517123 | 86 mm | 96 mm | 54 mm | Pezzo |
| 11527123 | 92 mm | 102 mm | 54 mm | Pezzo |
| 11537123 | 99 mm | 109 mm | 54 mm | Pezzo |
| 11577083 | 3 mm | 4.5 mm | 12 mm | pezzi 50 |
| 10587064 | 3 mm | 4.5 mm | 12 mm | pezzi 50 |
| 11567093 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | pezzi 20 |
| 10265114 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | pezzi 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Codice prodotto.
11547093
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
8.40€
6.42€ / pezzi 20
Risparmia 1.98€
23% Sconto
Spedizione stimata: 21-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in laboratorio |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Colore | Grigio |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Materiale | Neoprene solido |
| Product Type | Tappo |