Learn More
Fisherbrand™ Solid PTFE Stirring Rod
Codice prodotto. 16245861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 16245861
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Descrizione Solid PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Mixing of various chemicals
Peso (sistema metrico) 25g
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Quantità 2/Pk.