Learn More
Fisherbrand™ Solid PTFE Stirring Rod
Codice prodotto. 16255861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 16255861
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemically resistant, inert and leak-free
  • Chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
Specifica
Descrizione Use up to 280°C (540°F)
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale PTFE