Learn More
Solketal, 97%
Codice prodotto. 13428388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13428388 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10448120 100 g Bottiglia in vetro 100g
10458120 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13428388 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153650025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-79-8
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00063238
InChI Key RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Specifica
Materiale o nome chimico Solketal
Nota nome 97%
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 2.5 kg
Beilstein 19, V,2, 362
Indice di Merck 15, 5259
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosità 11 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid