Learn More
Mapa Professional Solo 998 Disposable Glove
Codice prodotto. 30533566
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
Dimensione della confezione:
50 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30533566 6 50 paia
30533563 7 50 paia
30533545 8 50 paia
30533559 9 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30533566 Fornitore Mapa Professional N. del fornitore 34998006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    17.53€ / 50 paia
    Risparmia 3.47€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable gloves with optimal flexibility and dexterity
Comfort: Excellent dexterity thanks to flexibility of natural latex.
Practical: Easy to put on and take off, Protection adapted to short duration usage.
Guaranteed quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 3
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory, Industrial, Healthcare
AQL 1.5
Colore Cream
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Disposable Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Stile polso guanto Rolled
Grip Design Pebble Embossed
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Linea di prodotti Solo 998