Learn More
Cytiva Kit illustra™ Solution dNTP
Codice prodotto. 10004304 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10004304 4 x 500 μm pezzi 4
10084724 4 x 25 μm pezzi 4
10267704 4 x 100 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10004304 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406553
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2888.00€
    2672.39€ / pezzi 4
    Risparmia 215.61€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
I set dNTP garantiscono ottime prestazioni e omogeneità. I set di soluzioni dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ sono esenti da DNasi, RNasi e attività enzimatica di taglio.
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Sono disponibili formulazioni, test, confezioni ed etichettatura personalizzati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
pH 7
Product Type dNTP set
Concentrazione 100 mM
Purezza >99%
Quantità 4 x 500 μm
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling