Learn More
Cytiva Solution dNTPs: PCR Nucleotide Mix
Codice prodotto. 10258184 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
2 mM
10 mM
25 mM
Quantità:
500 μL
500 μm
1 mL
Dimensione della confezione:
1 set
500µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Quantità unitSize
10258184 25 mM 500 μm 500µL
10754547 2 mM 1 mL 1 set
10764547 10 mM 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10258184 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28406560
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
Product Type PCR Nucleotide Mix dNTP Mix (25mM each A,C,G,T)
Concentrazione 25 mM
Purezza >99%
Quantità 500 μm
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling