Learn More
Solvent blue 35, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11410981 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11410981
Marca: MP Biomedicals 0215663580
Identificatori chimici
CAS 17354-14-2
Formula molecolare C22H26N2O2
Molecular Weight (g/mol) 350.462
Numero MDL MFCD00011714
InChI Key OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 61554, Sudan Blue II
PubChem CID 3766139
IUPAC Name 1,4-bis(butylamino)anthracene-9,10-dione
SMILES CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Solvent Blue 35
Nota nome Dye content: Approx. 90%
Peso formulazione 350.5
Densità 1.23g/mL
Quantità 100 g
Forma fisica Powder