Learn More
Solvent Red 25 (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sudan Red B |
| CAS | 3176-79-2 |
| Formula molecolare | C24 H20 N4 O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Naphthalenol','1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 25 (7CI,8CI), Sudan Red B (6CI), 1-[2-[3-Methyl-4-[2-(3-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[4-(m-Tolylazo)-m-tolylazo]-2-naphthol, 2,3'-Dimethyl-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]azobenzene, C.I. 26110, Ceres Red B, NSC 252816, Solvent Red 25, Transparent Red B |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)N=Nc2ccc(cc2C)N=Nc3c(O)ccc4ccccc34 |
| IUPAC Name | 1-[(E)-[3-methyl-4-[(E)-(3-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.44 |
| Peso formulazione | 380.1637 |