Learn More
Brady™ Etichette in poliestere resistenti ai solventi
Codice prodotto. 17881769 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.25 x 1.9 in.
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 280
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17881769 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 pezzi 280
17990670 0.25 x 1.9 in. BMP41, BMP51, M511 pezzi 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17881769 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170887
In stock
Con le etichette in poliestere ad alte prestazioni B-488 è possibile etichettare facilmente vetrini e piastre a pozzetti da laboratorio. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
  • Speciali: ideali per le applicazioni di laboratorio in cui la resistenza alle condizioni ambientali e chimiche è fondamentale
  • Durevoli; studiate per resistere a temperature estreme e una breve esposizione a prodotti chimici come xilene, DMSO ed etanolo
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione sicura a superfici piane e lisce come acciaio inossidabile e polipropilene
  • Certificazioni: UL Recognised secondo to UL969; CSA Accepted
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M5-97-488
N. per confezione 280 Label(s) / Box
Quantità 280
Size 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 320°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 160°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Dimensioni (L x P) 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 22.86 mm
Alternate Part Number M5-97-488