Learn More
Merck Solvent-resistant Stirred Cells, for 47mm Membranes
Codice prodotto. 10191871 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm (filter), 8 cm (cylinder)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10191871 47 mm (filter), 8 cm (cylinder) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191871 Fornitore Merck N. del fornitore XFUF04701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00€
    2840.04€ / pezzi 1
    Risparmia 219.96€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Access contents without dismantling via top plate opening. MilliporeSigma™ Solvent-resistant Stirred Cells, For 47mm Membranes is used for protein desalting, purification and concentration. The in-place disc filter is inside a glass cylinder with PTFE components for broad compatibility. Autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel (316L) top and base plate, borosilicate glass cylinder, PTFE stirring bar, fluoroelastomer O-ring, nylon pressure tube, silicone rubber filtrate tube, HDPE funnel
Area di filtraggio 15 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein desalting, purification and concentration
Quantità 1 Each
Volume (sistema metrico) 2.5 to 75 mL (Process Volume)
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 0.3 mL
Altezza (sistema metrico) 12.2 cm
Diametro (sistema metrico) 47 mm (filter), 8 cm (cylinder)