Learn More
Ansell™ Guanti per immersione Solvex™ serie 37-675 in nitrile verde
Descrizione
- La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
- La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
- Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
- Stile guanto
- Riutilizzabile
- Privo di lattice
- Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
- CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
Specifications
Specifications
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Materiale polso | Nitrile |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Finitura esterna | Liscio |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Guanti a immersione |
| Size | 7 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| Show More |