Learn More
Ansell™ Guanti per immersione Solvex™ serie 37-675 in nitrile verde
Codice prodotto. 11786554 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11786554 9 12 paia
12201202 11 12 paia
12630862 6 12 paia
11706564 7 12 paia
11796554 8 12 paia
12405140 10 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11786554 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 37675090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    41.03€ / 12 paia
    Risparmia 21.17€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
  • La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
  • La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
  • Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
  • Stile guanto
  • Riutilizzabile
  • Privo di lattice
  • Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Product Type Guanti per immersione
Size 9
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccato
Quantità 12 paia
Resistente a Resistenza chimica
Serie 37-675