Descrizione
- La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
- La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
- Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
- Stile guanto
- Riutilizzabile
- Privo di lattice
- Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
- CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Materiale polso | Nitrile |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Guanti a immersione |
| Size | 8 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| Colore polso guanto | Verde |
| Vedi altri risultati |