Learn More
Ansell™ Guanti per immersione Solvex™ serie 37-675 in nitrile verde
Codice prodotto. 12201202 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12201202 11 12 paia
12630862 6 12 paia
11706564 7 12 paia
11796554 8 12 paia
11786554 9 12 paia
12405140 10 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12201202 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 37675110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    41.03€ / 12 paia
    Risparmia 21.17€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
  • La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
  • La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
  • Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
  • Stile guanto
  • Riutilizzabile
  • Privo di lattice
  • Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finitura esterna Smooth
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccato
Quantità 144 Pairs
Resistente a Resistenza chimica
Serie 37-675