Learn More
Ansell™ Guanti per immersione Solvex™ serie 37-675 in nitrile verde
Codice prodotto. 12405140 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12405140 10 12 paia
12201202 11 12 paia
12630862 6 12 paia
11706564 7 12 paia
11796554 8 12 paia
11786554 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12405140 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 37675100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    41.03€ / 12 paia
    Risparmia 21.17€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettati per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti in cui sia necessaria una buona resistenza chimica. Completamente riutilizzabile, con un'impareggiabile resistenza all'abrasione, offre all'operatore un comfort eccellente.
  • La finitura a losanga rovesciata migliora ulteriormente la presa.
  • La lunghezza maggiore (38 cm) rispetto allo standard estende la protezione al polso e all'area inferiore dell'avambraccio
  • Il rivestimento floccato unito alla flessibilità del nitrile offre un comfort eccezionale
  • Stile guanto
  • Riutilizzabile
  • Privo di lattice
  • Resistente alle sostanze chimiche, offre protezione dai liquidi
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN374-3:2003, CATEGORIA III
Classificazione DPI di categoria III
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Verde
Monouso Sì
Finitura esterna Sabbiato
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Chemical Resistant Glove
Size 10
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'elaborazione e la preparazione di sostanze chimiche, raffinazione del petrolio, metallurgia, agrochimica, industria della stampa
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Floccato
Rivestimento interno Floccato
Quantità Confezione da 12
Resistente a Chemicals and liquid protection
Serie EDM.37-675
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm