Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile rosso Premium Solvex™
Codice prodotto. p-8000022 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12415170 10 12 paia
11781583 7 12 paia
12495160 8 12 paia
11761583 9 12 paia
12425170 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12415170 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 37900100BP
Per una maggiore robustezza e un'eccellente resistenza chimica. I guanti per immersione Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-900 in nitrile rosso hanno stabilito nuovi standard di prestazioni meccaniche, con una resistenza alle abrasioni e alle perforazioni senza uguali, quasi doppia rispetto al miglior nitrile presente sul mercato.
  • Out-performs all existing nitriles in permeation tests
  • Every glove individually air-pressure tested
  • Every glove subjected to a leakproof test
  • ISO 9001 certified
  • Superior standards of safety for high-risk chemical handling
  • Ideal for oil and petrol refining, laboratory analysis, cleaning and the printing industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, CATEGORY III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classificazione DPI di categoria III
Applicazioni Industrial
Colore Red
Uso per laboratorio/camera controllata Sì
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Product Type Guanti di alta qualità
Size 10
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Stile polso guanto Dritto
Quantità Confezione da 12
Resistente a Chemicals and liquid protection
Serie 37-900
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm