Learn More
Fisherbrand™ Sonicatore con sonda Q705
Codice prodotto. 12931151 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12931151 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12931151
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sonicatore motorizzato, indicato per tutte le applicazioni e i volumi di campione. I sonicatori Fisherbrand™ sono ideali per la disgregazione di cellule, la dispersione di nanoparticelle, il taglio/ChIP del DNA e l'omogeneizzazione.
  • 700 W
  • Comandi su touch screen
  • 10 memorie programmabili
  • Programmabile da 1 secondo a 99 ore
  • Protezione da sovraccarico
  • Monitoraggio della temperatura
  • Controllo dell'ampiezza da 1 a 100%
  • Volume di preparazione da 0.2 ml a 1 l
Specifica
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz
Wattage 700 W
Dimensioni (L x P x A) 387 x 203 x 216 mm (15.25 x 8 x 8.5 in)
Modello Q705
Frequenza 20 kHz