Learn More
Fisherbrand™ Sonicatore con sonda 505
Codice prodotto. 12893543 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Frequenza:
20 kHz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Frequenza Dimensione della confezione
12893543 20 kHz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12893543
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sonicatore motorizzato, indicato per tutte le applicazioni e i volumi di campione. I sonicatori Fisherbrand™ con sonda sono ideali per la disgregazione di cellule, la dispersione di nanoparticelle, l'omogeneizzazione e la preparazione di campioni.
  • 500 W
  • Programmabile da 1 secondo a 10 ore
  • Protezione da sovraccarico
  • Controllo dell'ampiezza da 20 a 100%
  • Volume di preparazione da 0.2 a 500 ml
Specifica
Wattage 500 W
Peso (sistema metrico) 7 kg
Frequenza 20 kHz