Learn More
Sonidegib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483127
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483127 50 mg 50mg
16457088 10 mg 10mg
16409637 5 mg 5mg
16487126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483127 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16582A
MedChemExpress Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Sonidegib
CAS 956697-53-3
Colore Purple
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H26F3N3O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Erismodegib LDE225 NVP-LDE225
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4
Molecular Weight (g/mol) 485.5
Peso formulazione 485.5
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only