missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonidegib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483127 50 mg 50mg
16457088 10 mg 10mg
16409637 5 mg 5mg
16487126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16483127 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16582A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.

Sonidegib (Erismodegib) is a potent and selective Smo antagonist with IC50 of 1.3 nM and 2.5 nM for mouse and human Smo in binding assay, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Sonidegib
CAS 956697-53-3
Colore Purple
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H26F3N3O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Erismodegib LDE225 NVP-LDE225
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C(C=C2)=CC=C2OC(F)(F)F)=CC=C1)NC3=CC=C(N=C3)N4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4
Molecular Weight (g/mol) 485.5
Peso formulazione 485.5
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.