Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Codice prodotto. 10654375
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 250mL
25 to 500 mL
Diametro (sistema metrico) punta:
13 mm
19 mm
Intensità:
High
Medium
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) punta Intensità Dimensione della confezione
10654375 10 to 250mL 13 mm High Pezzo
10254494 25 to 500 mL 19 mm Medium Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654375 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 101147037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.05€
    699.00€ / pezzi 1
    Risparmia 184.05€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
For use with Sonifier S-250 and S-450 Cell Disruptors
Transmit ultrasonic energy into a solution.
Titanium construction
High Gain Horn
Step Horn with Threaded Body (22-020-860)
  • Tapped horn end enables attachment of microtips
  • Includes removable flat tip
  • Can be used with screw-on accessories, such as a continuous flow cell
High Gain Horn (22-309-787)
  • Provides higher amplitude at 0.75 and 1 in. diameters (1.9 and 2.5cm) than similar step horns
  • Cannot be used with screw-on accessories
  • Specifica
    Ampiezza 21 to 145 μm
    Intervallo volume (sistema metrico) 10 to 250mL
    Diametro (sistema imperiale) punta 1/2 in.
    Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
    Materiale Titanium
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for transmit ultrasonic energy into a solution
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Sonifier™ S-250 and S-450 cell disruptor
    Intensità High
    Product Type Disruptor Horn