Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Global Pre-Qualified Insulated Shippers with Universal Packout
Codice prodotto. 17848703
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
12.1 L
Quantità:
24 Pallets
8 Pallets
Peso (sistema metrico):
10.8 kg
22.3 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17848703 2.5 L 24 Pallets 10.8 kg pezzi 24
17838703 12.1 L 8 Pallets 22.3 kg pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17848703 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore E3F4
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Temperature controlled packaging solution. Frozen (<-20°C).
  • Universal packout configuration
  • Positioned as low material packaging cost solution
  • Offers various sizes, temperature ranges and flexibility
  • Envoy Global line is able to change from controlled room temperature, refrigerated and frozen temperatures by changing the refrigerants
  • Simple and error-free
  • Utilizes four EPS container sizes
  • Pre-Qualified to ISCsilver ambient profile
  • Zero Bench Time refrigerant design
  • Expanded polystyrene insulation
  • Low packaging material cost
  • Simple designs
  • Air flow channels built into EPS, allows for less refrigerant needed in each packout
Duration
  • Refrigerated and CRT: Minimum of two days
  • Frozen: Minimum of four days
Shipping pharmaceuticals, clinical treatments and diagnostic samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 425 x 400 x 413 mm (16.7 x 15.7 x 16.2 in.)
Capacità (sistema imperiale) 0.66 gal.
Peso (sistema imperiale) 23.8 lb.
Peso (sistema metrico) 10.8 kg
Materiale Expanded Polystyrene
Product Type Insulated Shipper
Quantità 24 Pallets
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Gamma di temperatura <-20°C