Learn More
Sonoco™ Confezioni refrigerante Utek™ per posta
Codice prodotto. 11904658
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
8 once
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11904658 8 once pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11904658 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore 432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Phase change materials are ideal for products requiring frozen temperatures or extreme cold that may not tolerate dry ice or CO2
  • Gel packs have a laminated, metalized film exterior that provides radiant heat barrier, resists punctures
  • Single packets are ideal for use as a cubed ice substitute
  • Mat is well suited for wraparound applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Contenitore da 36
Product Type Pacchetto refrigerato U-tek™
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per prodotti che richiedono temperature di congelamento o estremamente basse che potrebbero non tollerare il ghiaccio secco o l'anidride carbonica
Punto di congelamento -23 °C
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Materiale Pellicola metallizzata, laminata
Peso (sistema imperiale) 8 once
Peso (sistema metrico) 227 g
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Dimensioni (L x P x A) 6 x 4 x 0.75 pollici (15.2 x 10.2 x 1.9 cm)