Learn More
Sophoricoside, MedChemExpress
Descrizione
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sophoricoside |
| CAS | 152-95-4 |
| Colore | Light Brown |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H20O10 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.38 |
| Peso formulazione | 432.38 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only