Learn More
Soraprazan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492576
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
25mg
Codice prodotto. 16492576
Marca: Medchem Express HY100414
MedChemExpress Soraprazan (BYK61359) is a selective, reversible K-competitive inhibitor of the H,K-ATPase (Ki=6.4 nM), with an IC50 of 0.19 μM in gastric glands. Soraprazan binds to the H,K-ATPase with a Kd of 28.27 nM. Soraprazan shows immediate inhibition of acid secretion and is more than 2000-fold selective for H,K-ATPase over Na,K- and Ca-ATPases.
Soraprazan (BYK61359) is a selective, reversible K-competitive inhibitor of the H,K-ATPase (Ki=6.4 nM), with an IC50 of 0.19 μM in gastric glands. Soraprazan binds to the H,K-ATPase with a Kd of 28.27 nM. Soraprazan shows immediate inhibition of acid secretion and is more than 2000-fold selective for H,K-ATPase over Na,K- and Ca-ATPases.
Specifica
Materiale o nome chimico Soraprazan
CAS 261944-46-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25N3O3
Quantità 25 mg
Sinonimo BYK61359
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (408.23 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C2=CC=CC=C2)NC3=C(C=CN4C3=NC(C)=C4C)[C@H]1OCCOC
Molecular Weight (g/mol) 367.44
Peso formulazione 367.44
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.