Learn More
Sorbic acid 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328569 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328569 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16971500AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Nomi componenti o analita Sorbic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H8 O2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Quantità 1 mL
Peso formulazione 112.0524 g/mol