Learn More
Sorbic acid, 99%
Codice prodotto. 11443277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443277 250 g 250g
11493960 500 g 500g
11433277 1000 g 1000g
11453277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11443277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16196.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sorbic acid, is used as a food additive and has functional use such as antimicrobial preservatives, fungistatic agents. Sorbic acid is used as a preservative and is found in food, cosmetics, and other household products. It prevents the growth of mold, yeast, and fungi. It acts as a stabilizers and antioxidants.
Solubility
It is hardly soluble in water but soluble in glacial acetic acid, ethanol, propane diol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature 2 - 8°C. Keep away from Bases, Oxidizing agents, Reducing agentsBases, Oxidizing agents, Reducing agents. Photosensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-44-1
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00002703
InChI Key WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbic acid
Punto di fusione 132°C to 135°C
Densità 1.205
Punti di ebollizione 228°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 127°C (260°F)
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCO2H
Quantità 250 g
Beilstein 1741831
Indice di Merck 14,8721
Informazioni di solubilità It is hardly soluble in water but soluble in glacial acetic acid,ethanol,propane diol.
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sorbic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sorbic acid