Specifica
| CAS | 110-44-1 |
| Punto di fusione | 132°C |
| Colore | White |
| pH | 3.3 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C6H8O2 |
| Numero MDL | MFCD00002703 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid |
| InChI Key | WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,4-Hexadienoic acid
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.