Learn More
Sorbic acid, free acid, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486342 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486342 500 g 500g
11476342 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486342 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.55€ / 500g
    Risparmia 5.45€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 110-44-1
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00002703
InChI Key WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbic acid, free acid
Colore Yellow
Densità 1.2g/cm3 at 20°C
Quantità 500 g
Peso formulazione 112.13
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sorbic Acid, Free Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sorbic Acid