Learn More
Sorbic Acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sorbic Acid |
| CAS | 110-44-1 |
| Nomi componenti o analita | Sorbic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H8 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+ |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | C\C=C\C=C\C(=O)O |
| Vedi altri risultati |