Learn More
Sorbic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17914416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17914416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17914416 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0954.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sorbic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Nomi componenti o analita Sorbic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Quantità 250 mg
Peso formulazione 112.0524 g/mol