Learn More
TSPAN8/TM4SF3 Antibody (458811), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606943 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606943 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606943 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB4734H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.55€
    760.20€ / 0.1mL
    Risparmia 118.35€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TSPAN8/TM4SF3
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 458811
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029
Specie ospite Rat
Immunogeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN8, Met1-Lys237 (Ile35Val), Accession # AAH05246
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7103
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus