Learn More
Sorbitol, BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538834 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15538834 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15538834 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore V04507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality biochemicals for research use
Chemical Identifiers
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.172
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Sorbitol
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.49kg
Peso formulazione 182.17
Grado BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent