Learn More
Sorbitol Dehydrogenase Antibody [Janelia Fluor« 669], R&D Systems™
Codice prodotto. 30500008 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30500008 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30500008 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP337912JF669
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sorbitol Dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects Sorbitol Dehydrogenase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Sorbitol Dehydrogenase
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 669
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EC 1.1.1, EC 1.1.1.14, L-iditol 2-dehydrogenase, sorbitol dehydrogenase, SORD1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 145-300 of human Sorbitol Dehydrogenase (NP_003095.2).,, Sequence:, DNVTFEEGALIEPLSVGIHACRRGGVTLGHKVLVCGAGPIGMVTLLVAKAMGAAQVVVTDLSATRLSKAKEIGADLVLQISKESPQEIARKVEGQLGCKPEVTIECTGAEASIQAGIYATRSGGNLVLVGLGSEMTTVPLLHAAIREVDIKGVFRY
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6652
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus