Learn More
Sorbitol, extra pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifications
Specifications
| CAS | 50-70-4 |
| Punto di fusione | 95°C |
| Colore | White |
| pH | 6 to 7 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C6H14O6 |
| Numero MDL | 4708 |
| Quantità | 3 kg |
| Sinonimo | d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Show More |