Learn More
Sorbitol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10459760 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10459760 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10459760 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/7400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 50-70-4
Punto di fusione 95°C
Colore White
pH 6 to 7
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C6H14O6
Numero MDL 4708
Quantità 500 g
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molecular Weight (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Peso formulazione 182.17g/mol
Forma fisica Powder