Learn More
Sorbitol, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10396733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10396733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10396733 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP439500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Sorbitol is used in the preparation of isoelectric focusing gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sorbitol
CAS 50-70-4
Punto di fusione 75°C
Colore White
Densità 1.489g/cm³
pH 6 to 7
Punti di ebollizione 295°C
Intervallo percentuale saggio 91.0 to 100.5 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C6H14O6
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 8851
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molecular Weight (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 91.0 to 100.5%
Forma fisica Solid