Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Microcentrifuge
Codice prodotto. 11859153
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Include:
Dual Row 18 x 2.0/0.5mL Rotor, Screw-on Lid
Hematocrit Rotor
Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Dimensione della confezione
11859153 230 V 50/60 Hz Hematocrit Rotor Pezzo
13581520 230 V 50/60 Hz Dual Row 18 x 2.0/0.5mL Rotor, Screw-on Lid Pezzo
10226249 230 V, 50/60Hz Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11859153 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Per la preparazione dei campioni di routine con velocità fino a 17.000 x g grazie alla microcentrifuga a ingombro ridotto e ampia capacità.
Le microcentrifughe Thermo Scientific Sorvall Legenda Micro 17 consentono di risparmiare tempo con la rapida lavorazione dei campioni. Produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e di facile utilizzo. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per l'uso quotidiano in laboratorio e garantiscono prestazioni fino a 17,000 xg.
Risposta alle esigenze di separazione di microvolumi con
  • prestazioni fino a 17.000 x g con rapida accelerazione e decelerazione.
  • Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per la propria applicazione:
    • Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
    • Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1,5 a 2,0 ml, alle mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
    • Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
    • L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
  • Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
  • Design elegante, leggero e salvaspazio.
  • Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
  • Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
  • Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità 1.5 to 2 mL
Velocità max 13,300 rpm
RCF max 17,000 x g
Livello di rumorosità 56 dB(A)
Certificazione/Conformità CSA, CE e IVD
Include Hematocrit Rotor
Descrizione Centrifuga Sorvall Legend Micro 17, ventilata
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello Sorvall Legend Micro 17
Warranty 2 Years
Refrigerato No
Run Time 1 to 99 min. (1 min. increments); HOLD
Standard IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale)
Dimensioni (A P Diam.) 8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm)
Net Weight 23.1lb. (10.5 kg)
Product Line Sorvall
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Rotore Hematocrit Rotor
Product Type Centrifuga da banco
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.