Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Buckets for 4-Place Swinging Bucket Rotors
Codice prodotto. 10458191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 x 250 mL
1 x 750 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10458191 1 x 750 mL Pezzo
10638952 1 x 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10458191 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75006441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    470.00€ / pezzi 1
    Risparmia 17.00€
    3% Sconto
In stock
Round or rectangular buckets for use with Four-Place Swinging Bucket Rotors 75006445 and 75006434
Order Info
Sold individually; order correct quantity to equip rotor. Sealing lids sold separately. Accessory adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5 to 250mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Swinging bucket rotor
Capacità 1 x 750 mL
Product Type Bucket
Descrizione Round Bucket