Learn More
R&D Systems™ Sotalol hydrochloride
Codice prodotto. 18768947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18768947 10 mg 10mg
18035032 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18768947 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0952/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. β antagonist
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
CAS 959-24-0
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 10 mg
Solubilità Soluble to 50mM in water
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists
Formula molecolare C12H20N2O3S.HCl
Peso formulazione Observed MW: 308.82
Purezza 99%
For Research Use Only