missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sotuletinib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16488047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16488047 5 mg -
16425976 100 mg 100mg
16421537 50 mg 50mg
16415338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16488047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12768

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sotuletinib (BLZ945) is a potent, selective and brain-penetrant CSF-1R (c-Fms) inhibitor with an IC50 of 1 nM, showing more than 1,000-fold selectivity against its closest receptor tyrosine kinase homologs.

Sotuletinib (BLZ945) is a potent, selective and brain-penetrant CSF-1R (c-Fms) inhibitor with an IC50 of 1 nM, showing more than 1,000-fold selectivity against its closest receptor tyrosine kinase homologs.

Specifica

Materiale o nome chimico Sotuletinib
CAS 953769-46-5
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22N4O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo BLZ945
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (209.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC(OC2=CC=C3N=C(N[C@H]4[C@H](O)CCCC4)SC3=C2)=C1)NC
Molecular Weight (g/mol) 398.48
Peso formulazione 398.48
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.