Learn More
Sonics Materials™ Sound Abating Enclosure
603.00€ - 829.00€
Specifica
Product Type | Armadietto insonorizzante |
---|---|
Quantità confezione | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10748344
|
Sonics Materials
630-0427 |
762 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11713589
|
Sonics Materials™
630-0451 |
510 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11712483
|
Sonics Materials™
630-0474 |
914 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Sound abating enclosure for VCF 1500
- Even though ultrasonic vibrations are above the human audible range, ultrasonic processing produces high-pitched noise in the form of harmonics, which emanate from the vessel walls and the fluid surface
- The sound abating enclosure permits extended processing without discomfort by reducing that noise by 35 dB
- The converter cable is introduced through an opening in the top
- Four side access ports accommodate the tubing delivering the coolant and the sample to the processing vessel while the door is closed
- The unit is faced on the exterior with white laminate and on the interior with white waterproof noise abating material
Specifica
Armadietto insonorizzante | |
1 ciascuno |