Learn More
Cytiva SOURCE™ 15PHE Tricorn™ Column for HIC
Codice prodotto. 10045324 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10045324 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10045324 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17518601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Includes
Tricorn columns have Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC Systems, instruction book, and two stop plugs attached to the column
Pre-packed column for rapid, preparative hydrophobic interaction chromatography of proteins and oligonucleotides
  • 4.6/100 PEEK column designed for high resolution at lab scale and for optimization studies when scaling up
  • Features phenyl (PHE) hydrophobic ligands coupled to a 15 μm monodispersed rigid polystyrene/divinylbenzene matrix
Ideal for final polishing in a purification process
  • Suited for low- to medium-pressure systems ranging from a peristaltic pump to KTA™ design systems and FPLC™ SystemHigh performance at low back pressure, even with high sample loads of up to 25mg of protein
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume letto 1.7 mL
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.181 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 4.6 mm
    Product Type Source 15 PHE 4.6/100 PE column
    Portata 150 to 900 cm/hr
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Final Polishing in a Purification Process
    Quantità Ea.
    Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
    Altezza (sistema metrico) 10 cm
    Include Tricorn column have valco fitting for AKTAdesign system and are supplied with M6 connecto r for FPLC System, instruction book and two sto p plug attached to the column
    Tipo di legante Phenyl
    Materiale PEEK
    Pressione max 40 bar
    Dimensione particelle 15 to 15 μm
    Intervallo di pH 2 to 12
    Support Type Polystyrene/Divinylbenzene
    Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Liquido infiammabile Categoria 3
    Indicazioni di pericolo
    • H226-Liquido e vapori infiammabili.
    Consigli di prudenza
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol