Learn More
Cytiva SOURCE™ 15S Chromatography Media
Codice prodotto. 11520804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11520804 10 mL pezzi 10
11510804 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11520804 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17094410
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemically stable cation exchanger for high resolution polishing purification of proteins, peptides and oligonucleotides
  • Average particle size: 15μm
  • Ligand: sulphonate group
  • Matrix: polystyrene/divinylbenzene
  • pH stability working range: 2 to 13
  • Available in 10mL and 50mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mL
Stabilità Stable in common Ion Exchange Buffers
Da utilizzare con (applicazione) For High Resolution Polishing PurifiCatIon of Proteins, Peptides and Oligonucleotides
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Source 15 S Media
Portata 400 cm/Hoμr
Dimensione particelle 15 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza letto (sistema metrico) 10 cm
Tipo di scambio ionico Strong CatIon Exchanger
Pressione max 100 kPa
Matrix Polystyrene/Divinylbenzene
Intervallo di pH 1 to 14
Tampone di conservazione 20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate
Tipo di legante Sulphonate Group
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SOURCE 15S, 10 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.