missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ SOX17 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18609997 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609997 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18609997 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP249549PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 64321
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 22 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Simbolo del gene SOX17
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49549. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine SOX17
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.