Learn More
Witeg™ Soxhlet Extractor Bulb
Codice prodotto. 11817700
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11817700 125 mL Pezzo
11807700 60 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11817700 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 2 212 125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.30€
    116.74€ / pezzi 1
    Risparmia 10.56€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soxhlet Extraction Equipment
Product Type Soxhlet Extractor Bulb
Capacità (sistema metrico) 125 mL