Learn More
Tocris Bioscience™ SP 600125
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
TB1496-RMU is an Ancillary Materials Grade version of SP 600125 (Cat. No. 1496). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one |
| CAS | 129-56-6 |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | JNK/c-jun Inhibitors |
| Formula molecolare | C14H8N2O |
| Purezza | 0.98 |