Learn More
Heidolph™ SP Quick Single-channel Pump Heads
Codice prodotto. 10130791 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.6 mm (Wall Thickness)
2.5 mm (Wall Thickness)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10130791
Marca: Heidolph™ 5271110000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cambiamento del tubo veloce e conveniente
  • Cambiamento del tubo veloce e conveniente
  • Sistema di rulli a bassa pulsazione fino a 5
  • La testa della pompa è caratterizzata da cuscinetti a sfera
  • Rulli in acciaio inox
  • A seconda dell’unità e del tubo la portata varia da 0,38 a 3,436 mL per minuto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 0.38 to 3436 mL/min.
Da utilizzare con Single-channel pumps
Dimensioni dei tubi 1.6 mm (Wall Thickness)
Tipo Pump Head